Learn More
2,4,6-Trimethylphenylisocyanat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11363266
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11363266 5 g 5 Gramm
11353266 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11363266 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L12611.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2958-62-5 | C10H11NO | 161.204 g/mol
2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Trimethylphenylisocyanat wird als organisches Zwischenprodukt der chemischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Alkoholen, Aminen, Basen und Wärme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2958-62-5
Summenformel C10H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 161.204
MDL-Nummer MFCD00019909
InChI-Schlüssel HJHZRZFONUPQAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylphenyl isocyanate, mesityl isocyanate, 2,4,6-trimethylphenylisocyanate, acmc-1ckns, 2,4,6-trimethylbenzenisocyanate, 2-isocyanato-1,3,5-trimethyl-benzene, #
PubChem CID 595239
IUPAC-Name 2-Isocyanato-1,3,5-trimethylbenzol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)N=C=O)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethylphenyl isocyanate
Schmelzpunkt 43°C to 46°C
Siedepunkt 218°C to 220°C
Flammpunkt 104°C (219°F)
Geruch Irritating
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2085601
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen It hydrolyzes in water.
Formelmasse 161.21
Reinheit (%) 98%