Learn More
2,4,6-Trimethylbenzoesäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11473784
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11473784 250 g 250 Gramm
11453784 10 g 10 Gramm
11463784 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473784 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11831.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 480-63-7 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 480-63-7
Summenformel C10H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 164.20
MDL-Nummer MFCD00002481
InChI-Schlüssel FFFIRKXTFQCCKJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesitoic acid, mesitylenecarboxylic acid, beta-isodurylic acid, benzoic acid, 2,4,6-trimethyl, .beta.-isodurylic acid, unii-4pu2hg6787, 2-mesitylenecarboxylic acid, 2,4,6-trimethyl-benzoic acid, 2,6-trimethylbenzoic acid, benzoic acid,4,6-trimethyl
PubChem CID 10194
ChEBI CHEBI:64830
IUPAC-Name 2,4,6-trimethylbenzoic acid
SMILES CC1=CC(C)=C(C(O)=O)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethylbenzoic acid
Schmelzpunkt 153°C to 155°C
Menge 250 g
Beilstein 1866187
Formelmasse 164.2
Reinheit (%) 99%