Learn More
2,4,6-Trimethylbenzolsulfonhydrazid, TRC
Artikelnummer. 30452922
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452922 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452922 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7982805G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonohydrazide
CAS 16182-15-3
Summenformel C9H14N2O2S
Menge 5 g
Synonym 2-Mesitylenesulfonic Acid','Hydrazide, (2,4,6-Trimethylbenzenesulfonyl)hydrazine(Mesitylsulfonyl)hydrazine, 2,4,6-Trimethylbenzenesulfonic Acid Hydrazide, Mesitylenesulfonic Hydrazide, Mesitylenesulfonyl HydrazideN-(2,4,6-Trimethylphenylsulfonyl)hydrazine, NSC 158041
InChI-Formel InChI=1S/C9H14N2O2S/c1-6-4-7(2)9(8(3)5-6)14(12,13)11-10/h4-5,11H,10H2,1-3H3
SMILES Cc1cc(C)c(c(C)c1)S(=O)(=O)NN
IUPAC-Name 2,4,6-trimethylbenzolsulfonhydrazid
Molekulargewicht (g/mol) 214.28
Formelmasse 214.0776