Learn More
2,4,6-Trimethylbenzene-1-thiol, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10009211
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10009211 10 g 10 Gramm
10295054 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10009211 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB12350EA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1541-10-2
Summenformel C9H12S
Molekulargewicht (g/mol) 152.255
MDL-Nummer MFCD00218475
InChI-Schlüssel PKANQZUPJCMBAK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trimethylthiophenol, 2,4,6-trimethylbenzene-1-thiol, benzenethiol,2,4,6-trimethyl, 2-mercaptomesitylene, 2-sulphanylmesitylene, acmc-20aoem, 2,4,6-trimethyl-benzene-1-thiol
PubChem CID 284449
IUPAC-Name 2,4,6-trimethylbenzolthiol
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)S)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4, 6-Trimethylbenzene-1-thiol
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.0240g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel (CH3)3C6H2SH
Menge 10 g
Formelmasse 152.26
Reinheit (%) 97%