Learn More
2,4,6-Trimethylanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499983
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11499983 100 g 100 Gramm
11409993 500 g 500 Gramm
11419993 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499983 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13049.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 88-05-1 | C9H13N | 135.21 g/mol
2,4,6-Trimethylaniline is useful for the preparation of Grubbs' catalyst. It is used as a precursor to dyes. It undergoes condensation reaction with glyoxal to prepare glyoxal-bis(mesitylimine). It is also involved in the preparation of 1,3-diketimines ligands by condensation with 1,3-diketones. Further, it is used for the production of Acid Blue 129 dye, which is useful in histochemistry studies. In addition to this, it serves as a building block to various bulky ligands.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Trimethylanilin ist nützlich für die Herstellung von Grubbs′ Katalysatoren. Es wird als Vorstufe für Farbstoffe verwendet. Es wird Kondensationsreaktionen mit Glyoxal unterzogen, um Glyoxal-bis(Mesitylimin) herzustellen. Es kommt auch bei der Herstellung von 1,3-Diketiminliganden durch Kondensation mit 1,3-Diketonen zum Einsatz. Darüber hinaus wird es für die Produktion von Acid Blue 129 Farbstoff verwendet, der in histochemischen Studien nützlich ist. Darüber hinaus dient es als Baustein für verschiedene sperrige Liganden.
Löslichkeit
Leicht mischbar mit Tetrachlorkohlenstoff. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 88-05-1
Summenformel C9H13N
Molekulargewicht (g/mol) 135.21
MDL-Nummer MFCD00007740
InChI-Schlüssel KWVPRPSXBZNOHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym mesidine, aminomesitylene, mesitylamine, benzenamine, 2,4,6-trimethyl, mesidin, 2,4,6-trimethylbenzenamine, 2-aminomesitylene, 2-amino-1,3,5-trimethylbenzene, 2,4,6-trimethyl aniline, mesitylene, 2-amino
PubChem CID 6913
ChEBI CHEBI:82545
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethylanilin
SMILES CC1=CC(=C(C(=C1)C)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethylaniline
Schmelzpunkt -5°C
Dichte 0.962
Siedepunkt 232°C to 234°C
Flammpunkt 96°C (204°F)
Brechungsindex 1.551
Menge 100 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 636559
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with carbon tetrachloride. Immiscible with water.
Formelmasse 135.21
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trimethylaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,4,6-Trimethylaniline