Learn More
2,4,6-Trimethyl-N-[4-(trifluormethyl)benzyl]benzensulfonamid, 97 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Reagiert mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4,6-Trimethyl-N-[4-(trifluoromethyl)benzyl]benzenesulfonamide |
| Menge | 250 mg |
| Beilstein | 21328032 |
| Formelmasse | 357.39 |
| Reinheit (%) | 97% |