Learn More
2,4,6-Trimethoxypyrimidin, 98 %, ACROS Organics™
Catalog Number 10051304
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
13106-85-9
C7H10N2O3
170.17
RJVAFLZWVUIBOU-UHFFFAOYSA-N
acmc-209bkb, 2,4,6-trimethoxy-pyrimidine, pyrimidine,2,4,6-trimethoxy, rjvaflzwvuibou-uhfffaoysa, 2,4,6-trimethoxypyrimidine
726938
2,4,6-Trimethoxypyrimidin
COC1=CC(=NC(=N1)OC)OC
13106-85-9
C7H10N2O3
170.17
RJVAFLZWVUIBOU-UHFFFAOYSA-N
acmc-209bkb, 2,4,6-trimethoxy-pyrimidine, pyrimidine,2,4,6-trimethoxy, rjvaflzwvuibou-uhfffaoysa, 2,4,6-trimethoxypyrimidine
726938
2,4,6-Trimethoxypyrimidin
COC1=CC(=NC(=N1)OC)OC
Chemischer Name oder Material 2, 4, 6-Trimethoxypyrimidine
Schmelzpunkt 51°C to 54°C
Siedepunkt 232°C
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 170.17
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trimethoxypyrimidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.