Learn More
2,4,6-Trimethoxybenzonitril, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415557
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11415557 5 g 5 Gramm
11405557 1 g 1 Gramm
11425557 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11415557 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23540.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2571-54-2 | C10H11NO3 | 193.202 g/mol
2,4,6-Trimethoxybenzonitrile is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Trimethoxybenzonitril wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2571-54-2
Summenformel C10H11NO3
Molekulargewicht (g/mol) 193.202
MDL-Nummer MFCD00001787
InChI-Schlüssel GBRHJUMDNWLSCT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 75731
IUPAC-Name 2,4,6-trimethoxybenzonitril
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)OC)C#N)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethoxybenzonitrile
Schmelzpunkt 140°C to 143°C
Geruch Characteristic
Menge 5 g
Synonym benzonitrile, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxy-benzonitrile, 2,4,6-trimethoxybenzenecarbonitrile, acmc-20aoeu, 2,4,6-trimethoxy benzonitrile, benzonitrile,2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxybenzonitrile
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 193.2
Reinheit (%) 98%