Learn More
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13458388 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
250 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
13458388 250 g Glasflasche 250 Gramm
10029590 1 g Glasflasche 1 Gramm
10428530 10 g Glasflasche 10 Gramm
10386971 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13458388 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 160532500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 830-79-5 | C10H12O4 | 196.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 830-79-5
Summenformel C10H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 196.2
MDL-Nummer MFCD00003313
InChI-Schlüssel CRBZVDLXAIFERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxybenz aldehyde, pubchem8264, acmc-1cuhn, ksc490m2h, 2,4,6-trimethoxy-benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxybenz-aldehyde, 2,4,6-trimethoxy benz aldehyde, crbzvdlxaiferf-uhfffaoysa, 1-formyl-2,4,6-trimethoxybenzene
PubChem CID 70019
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)OC)C=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4, 6-Trimethoxybenzaldehyde
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 118.0°C to 120.0°C
Farbe Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (CH3O)3C6H2CHO
Menge 250 g
Beilstein 08,39
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver