Learn More
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443574
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11443574 50 g 50 Gramm
11433574 10 g 10 Gramm
11453574 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443574 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11238.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 830-79-5 | C10H12O4 | 196.202 g/mol
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde was used in the preparation and characterization of three RNA-specific fluorescent probes and their use in live cell imaging. It was used as starting reagent for the regioselective synthesis of new (±)-8-alkyl-5,7-dihydroxy-4-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydrocoumarins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd wurde bei der Herstellung und Charakterisierung von drei RNA-spezifischen Fluoreszenzsonden und deren Verwendung in der Bildgebung lebender Zellen verwendet. Es wurde als Startreagenz für die regioselektive Synthese neuer (+/-)-8-Alkyl-5,7-dihydroxy-4-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydrocumarinen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 830-79-5
Summenformel C10H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 196.202
MDL-Nummer MFCD00003313
InChI-Schlüssel CRBZVDLXAIFERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxy, 2,4,6-trimethoxybenz aldehyde, pubchem8264, acmc-1cuhn, ksc490m2h, 2,4,6-trimethoxy-benzaldehyde, 2,4,6-trimethoxybenz-aldehyde, 2,4,6-trimethoxy benz aldehyde, crbzvdlxaiferf-uhfffaoysa, 1-formyl-2,4,6-trimethoxybenzene
PubChem CID 70019
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethoxybenzaldehyd
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)OC)C=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trimethoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 119°bis 123 °C
Menge 50 g
Beilstein 1956051
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 196.2
Reinheit (%) 98%