Learn More
2,4,6-Trimethoxyanilin, 97 %, Maybridge
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Glas/Safe-Cote
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 4, 6-Trimethoxyaniline |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 183.21 |
Reinheit (%) | 97% |