Learn More
2',4',6'-Trimethoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11416887 25 g 25 Gramm
11406887 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11416887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14328.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 832-58-6 | C11H14O4 | 210.23 g/mol
2',4',6'-Trimethoxyacetophenone is used in the production of 4,2',4',6'-tetramethoxy-chalcone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2′,4′,6′-Trimethoxyacetophenon wird bei der Produktion von 4,2′,4′,6′-Tetramethoxy-chalcon verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 832-58-6
Summenformel C11H14O4
Molekulargewicht (g/mol) 210.23
MDL-Nummer MFCD00017238
InChI-Schlüssel KPZWHZSIXZXDMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4',6'-trimethoxyacetophenone, 1-2,4,6-trimethoxyphenyl ethanone, 2,4,6-trimethoxyacetophenone, ethanone, 1-2,4,6-trimethoxyphenyl, ethanone,1-2,4,6-trimethoxyphenyl, 1-acetyl-2,4,6-trimethoxybenzene, o-methylxanthoxylin, cambridge id 5135317, 2,4,6-trimethoxy acetophenone, 2/',4/',6/'-trimethoxyacetophenone
PubChem CID 123089
IUPAC-Name 1-(2,4,6-Trimethoxyphenyl)ethanon
SMILES COC1=CC(OC)=C(C(C)=O)C(OC)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',4',6'-Trimethoxyacetophenone
Schmelzpunkt 101°C to 104°C
Menge 25 g
Beilstein 519324
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform.
Formelmasse 210.23
Reinheit (%) 98%