Learn More
2,4,6-Triisopropylbenzolsulfonylhydrazid, TRC
Artikelnummer. 30452786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30452786 10 mg 10 Milligramm
30456823 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30452786 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT88618310MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-07-2026
Add to basket
Add to basket
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 39085-59-1
Summenformel C15H26N2O2S
Molekulargewicht (g/mol) 298.44
IUPAC-Name 2,4,6-Tri(Propan-2-yl)Benzolsulfonohydrazid
SMILES CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)NN
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl Hydrazide
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C15H26N2O2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(20(18,19)17-16)14(8-12)11(5)6/h7-11,17H,16H2,1-6H3
Formelmasse 298.1715