Learn More
2,4,6-Triisopropylbenzolsulfonylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30452261
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452261 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452261 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT79557510G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl Chloride
CAS 6553-96-4
Summenformel C15H23ClO2S
Menge 10 g
Synonym 2,4,6-Tris(isopropyl)benzenesulfonyl Chloride, 2,4,6-Triisopropylbenzene-1-sulfonyl Chloride, 2,4,6-Triisopropylphenylsulfonyl Chloride, 2,4,6-Tris(isopropyl)benzenesulfonyl Chloride, NSC 102803, Tripsyl Chloride
InChI-Formel InChI=1S/C15H23ClO2S/c1-9(2)12-7-13(10(3)4)15(19(16,17)18)14(8-12)11(5)6/h7-11H,1-6H3
SMILES CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)S(=O)(=O)Cl
IUPAC-Name 2,4,6-tri(propan-2-yl)benzolsulfonylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 302.86
Formelmasse 302.1107