Learn More
2,4,6-Triisopropylbenzolsulfonylazid, 98 %, stab. mit ca 10 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334316
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11334316 5 g 5 Gramm
11324316 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11334316 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19383.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 36982-84-0 | C15H23N3O2S | 309.428 g/mol
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide is used as a reagent for diazo transfer to ketones, e.g. under phase-transfer conditions, giving better yields of sterically-hindered ?-diazo ketones than other methods. It is also used for azide transfer to potassium enolates (KHMDS) to form the ?-azido derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Triisopropylbenzolsulfonylazid wird als Reagenz für den Diazotransfer zu Ketonen verwendet, z. B. unter Phasentransferbedingungen, wodurch die Ausbeute von sterisch gehinderten ɑ-Diazoketonen im Vergleich zu anderen Methoden verbessert wird. Es wird auch für den Azidtransfer zu Kaliumenolaten (KHMDS) zur Bildung von ɑ-Azid-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Die empfohlene Lagertemperatur liegt bei 2–8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 36982-84-0
Summenformel C15H23N3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 309.428
MDL-Nummer MFCD00859286
InChI-Schlüssel AEMWUHCKKDPRSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide, trisyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzene-sulfonyl azide,, benzenesulfonyl azide, 2,4,6-tris 1-methylethyl, 2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonyl azide, n-diazo-2,4,6-triisopropyl-benzenesulfonamide, 2,4,6-tris 1-methylethyl-benzenesulfonyl azide, 2,4,6-triisopropylbenzenesulfonyl azide, stab. with ca water, trisyl azide solution
PubChem CID 371707
IUPAC-Name N-diazo-2,4,6-tri(propan-2-yl)benzolsulfonamid
SMILES CC(C)C1=CC(=C(C(=C1)C(C)C)S(=O)(=O)N=[N+]=[N-])C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide
Namenshinweis stabilized with ≈10% water
Schmelzpunkt 40°C to 44°C
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 309.43
Reinheit (%) 98%