Learn More
2,4,6-Triisopropylbenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429947 25 g 25 Gramm
11409947 1 g 1 Gramm
11419947 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22891.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 154549-38-9 | C15H25BO2 | 248.173 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 154549-38-9
Summenformel C15H25BO2
Molekulargewicht (g/mol) 248.173
MDL-Nummer MFCD02683099
InChI-Schlüssel FGFYEKLWZBTLEW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-triisopropylphenyl boronic acid, 2,4,6-triisopropylphenylboronic acid, 2,4,6-triisopropylbenzeneboronic acid, 2,4,6-tri propan-2-yl phenyl boronic acid, 2,4,6-tris propan-2-yl phenyl boronic acid, acmc-209dav, 2,4,6-triisopropylphenyiboronic acid, 2,4,6-triisopropylphenyl boronicacid
PubChem CID 15153544
IUPAC-Name [2,4,6-tri(propan-2-yl)phenyl]boronsäure
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1C(C)C)C(C)C)C(C)C)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Triisopropylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼165°C (decomposition)
Menge 25 g
Formelmasse 248.16
Reinheit (%) 98%