Learn More
2,4,6-Trifluoranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484393
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge unitSize
11484393 25 g 25 Gramm
11464393 1 g 1 Gramm
11474393 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11484393 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10964.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
2,4,6-Trifluoroaniline was used in the synthesis of 3-nitro-2,4,6 -trifluoroacetanilide; eries of N?-phenyl-N-(1- phenyl cyclopentyl)-methyl ureas and 4-substituted 2,6-difluoro N-aryl pyridinones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Trifluoroanilin wurde bei der Synthese von 3-Nitro-2,4,6-Trifluoroacetanilid; N′-Phenyl-N-(1-Phenylcyclopentyl)-Methylureas und 4-substituierten 2,6-Difluor N-Arylpyridinonen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 363-81-5
Summenformel C6H4F3N
MDL-Nummer MFCD00007650
InChI-Schlüssel BJSVKBGQDHUBHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1,3,5-trifluorobenzene, 2,4,6-trifluorobenzenamine, benzenamine, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorophenylamine, pubchem2468, acmc-1cmhu, 2,4,6 trifluoroaniline, 2,4,6-tri-fluoroaniline, 2,4,6-trifluoro aniline, 2,4,6-trifluoro-aniline
PubChem CID 67765
IUPAC-Name 2,4,6-trifluoranilin
Spécification
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trifluoroaniline
Schmelzpunkt 33°C to 36°C
Siedepunkt 57°C (22 mmHg)
Flammpunkt 54°C (129°F)
Geruch Recognizable
Menge 25 g
UN-Nummer UN2926
Beilstein 2831022
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)N)F)F
Molekulargewicht (g/mol) 147.1
Formelmasse 147.1
Reinheit (%) 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.