Learn More
2,4,6-Trifluoranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464393
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11464393 1 g 1 Gramm
11474393 5 g 5 Gramm
11484393 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464393 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10964.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
2,4,6-Trifluoroaniline was used in the synthesis of 3-nitro-2,4,6 -trifluoroacetanilide; eries of N?-phenyl-N-(1- phenyl cyclopentyl)-methyl ureas and 4-substituted 2,6-difluoro N-aryl pyridinones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Trifluoroanilin wurde bei der Synthese von 3-Nitro-2,4,6-Trifluoroacetanilid; N′-Phenyl-N-(1-Phenylcyclopentyl)-Methylureas und 4-substituierten 2,6-Difluor N-Arylpyridinonen verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 363-81-5
Summenformel C6H4F3N
MDL-Nummer MFCD00007650
InChI-Schlüssel BJSVKBGQDHUBHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-amino-1,3,5-trifluorobenzene, 2,4,6-trifluorobenzenamine, benzenamine, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorophenylamine, pubchem2468, acmc-1cmhu, 2,4,6 trifluoroaniline, 2,4,6-tri-fluoroaniline, 2,4,6-trifluoro aniline, 2,4,6-trifluoro-aniline
PubChem CID 67765
IUPAC-Name 2,4,6-trifluoranilin
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trifluoroaniline
Schmelzpunkt 33°C to 36°C
Siedepunkt 57°C (22 mmHg)
Flammpunkt 54°C (129°F)
Geruch Recognizable
Menge 1 g
UN-Nummer UN2926
Beilstein 2831022
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)N)F)F
Molekulargewicht (g/mol) 147.1
Formelmasse 147.1
Reinheit (%) 98%