Learn More
2,4,6-Trifluoroaniline, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10052570 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
:
1 g-Glasflasche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10052570 1 g-Glasflasche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10052570 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 188410010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4, 6-Trifluoroaniline
Namenshinweis 97%
CAS 363-81-5
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 33°C to 37°C
Farbe Farblos bis grau
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H4F3N
Strukturformel F3C6H2NH2
MDL-Nummer MFCD00007650
Menge 1 g
Synonym 2-amino-1,3,5-trifluorobenzene, 2,4,6-trifluorobenzenamine, benzenamine, 2,4,6-trifluoro, 2,4,6-trifluorophenylamine, pubchem2468, acmc-1cmhu, 2,4,6 trifluoroaniline, 2,4,6-tri-fluoroaniline, 2,4,6-trifluoro aniline, 2,4,6-trifluoro-aniline
InChI-Schlüssel BJSVKBGQDHUBHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)N)F)F
IUPAC-Name 2,4,6-trifluoranilin
Molekulargewicht (g/mol) 147.1
PubChem CID 67765
Formelmasse 147.1
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Crystals