Learn More
2',4',6'-Trifluoracetophenon, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11366609
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11366609 5 g 5 Gramm
11356609 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11366609 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H26198.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2′,4′,6′-Trifluoroacetophenon war der Reaktant bei der Synthese von 4, 6- und 6, 7-difluoro-3-methyl-1H-Indazolen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51788-77-3
Summenformel C8H5F3O
Molekulargewicht (g/mol) 174.12
MDL-Nummer MFCD00061194
InChI-Schlüssel FFJSZHCBWFPSJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2',4',6'-trifluoroacetophenone, 1-2,4,6-trifluorophenyl ethanone, 2,4,6-trifluoroacetophenone, 1-2,4,6-trifluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,4,6-trifluorophenyl, 1-2,4,6-trifluoro-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2,4,6-trifluorobenzene, pubchem4290, acmc-209kvx, 2',4,6'-trifluoroacetophenone
PubChem CID 2776906
IUPAC-Name 1-(2,4,6-trifluorophenyl)ethan-1-one
SMILES CC(=O)C1=C(F)C=C(F)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2',4',6'-Trifluoroacetophenone
Brechungsindex 1.473
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 174.12
Reinheit (%) 98%