Learn More
2,4,6-Trichlorpyrimidin, TRC
Artikelnummer. 30452577
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30452577 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30452577 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT77418025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trichloropyrimidine
CAS 3764-01-0
Summenformel C4HCl3N2
Menge 25 g
Synonym 2,4,6-Trichloro-pyrimidine, NSC 6494
InChI-Formel InChI=1S/C4HCl3N2/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H
SMILES Clc1cc(Cl)nc(Cl)n1
IUPAC-Name 2,4,6-Trichlorpyrimidin
Molekulargewicht (g/mol) 183.42
Formelmasse 181.9205