Learn More
2,4,6-Trichlorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435243
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11435243 25 g 25 Gramm
11425243 5 g 5 Gramm
11445243 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435243 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12842.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3764-01-0 | C4HCl3N2 | 183.416 g/mol
It is applied In selective Suzuki coupling with arylboronic acids has been reported to give 6-arylpyrimidines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Anwendung erfolgt in der selektiven Suzuki-Kopplung mit Arylboronsäuren, von denen berichtet wurde, dass sie 6-arylpyrimidine ergeben.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3764-01-0
Summenformel C4HCl3N2
Molekulargewicht (g/mol) 183.416
MDL-Nummer MFCD00006063
InChI-Schlüssel DPVIABCMTHHTGB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 2,4,6-trichloro, 2,4,6-trichloro pyrimidine, 2,4,6-trichloro-pyrimidine, ccris 7597, 2,4,6-trichlorpyrimidin, pubchem9310, acmc-1agpv, 2,6-trichloropyrimidine, 2.4.6-trichloropyrimidin, dsstox_cid_29143
PubChem CID 77378
IUPAC-Name 2,4,6-Trichlorpyrimidin
SMILES C1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trichloropyrimidine
Schmelzpunkt 21°C to 25°C
Dichte 1.595
Siedepunkt 213°C to 215°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.57
Menge 25 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 118284
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 183.43
Reinheit (%) 98%