Learn More
2,4,6-Trichlorpyridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7037937
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15443328
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H56787.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 16063-69-7 | C5H2Cl3N | 182.428 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Kaum lösliches in Wasser. (0.113 mm Hg bei 25 °C)
Hinweise
Lagerung bei 2 bis 8 °C. Keine Oxidationsmittel verwenden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16063-69-7
Summenformel C5H2Cl3N
Molekulargewicht (g/mol) 182.428
MDL-Nummer MFCD00971928
InChI-Schlüssel FJNNGKMAGDPVIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2,4,6-trichloro, 2,4,6-trichloro-pyridine, pubchem11020, acmc-1bu24, ksc497g8t, 2,4,6-tris chloranyl pyridine, 2,4,6-trichloropyridine
PubChem CID 27665
IUPAC-Name 2,4,6-Trichlorpyridin
SMILES C1=C(C=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trichloropyridine
Schmelzpunkt 33°C to 37°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Sparingly soluble in water. (0.113 mm Hg at 25°C)
Formelmasse 182.44
Reinheit (%) 97%