Learn More
2,4,6-Trichlorphenol, TRC
Artikelnummer. 30451620
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30451620 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30451620 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7741501G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trichlorophenol
CAS 88-06-2
Summenformel C6 H3 Cl3 O
Menge 1 g
Synonym Phenol','2,4,6-trichloro-, 2,4,6-Trichlorophenol, 1,3,5-Trichloro-2-hydroxybenzene, 2,4,6-TCP, BTS 45186, Dowicide 2S, NSC 2165, Omal, Phenachlor
InChI-Formel InChI=1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
SMILES Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
IUPAC-Name 2,4,6-Trichlorphenol
Molekulargewicht (g/mol) 197.45
Formelmasse 195.9249