Learn More
2,4,6-Trichlorbenzoylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30450086
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30450086 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30450086 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7745051G
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trichlorobenzoyl Chloride
CAS 4136-95-2
Summenformel C7H2Cl4O
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C7H2Cl4O/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H
SMILES ClC(=O)c1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
IUPAC-Name 2,4,6-trichlorbenzoylchlorid
Molekulargewicht (g/mol) 243.9
Formelmasse 241.886