Learn More
2,4,6-Trichlorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349015
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11349015
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14159.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4136-95-2 | C7H2Cl4O | 243.89 g/mol
2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride is used in the preparation of γ-lactone and δ-lactone, aliphatic aromatic anhydrides, required for the synthesis of amphiphilic hyaluronan, mixed anhydride, required for the synthesis of angelate esters, synthesis of both spongistatin 1 and spongistatin 2 and large-ring lactones in high yields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Trichlorbenzylchlorid wird bei der Herstellung von γ-lacton und δ-lacton, für die Synthese von amphiphilem Hyaluronan benötigten aliphatischen aromatischen Anhydriden, für die Synthese von Engelatestern, Synthese von Spongistatin 1 und Spongistatin 2 und großringigem Lacton in hoher Ausbeute erforderlichen gemischten Anhydriden eingesetzt.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Sie ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Nicht kompatibel mit starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4136-95-2
Summenformel C7H2Cl4O
Molekulargewicht (g/mol) 243.89
MDL-Nummer MFCD00075323
InChI-Schlüssel OZGSEIVTQLXWRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-trichlorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,4,6-trichloro, mi, acmc-209jk3, ksc494s2p, 2,4,6-cl3c6h2cocl, 2,4,6-ttrichlorobenzoyl chloride, 2,4,6-trichloro benzoyl chloride, 2,4,6-trichlorobenzoic acid chloride, 2,4,6-tris chloranyl benzoyl chloride
PubChem CID 2733703
IUPAC-Name 2,4,6-trichlorbenzoylchlorid
SMILES ClC(=O)C1=C(Cl)C=C(Cl)C=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trichlorobenzoyl chloride
Dichte 1.561
Siedepunkt 107°C to 108°C (6 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.575
Menge 25 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 2050280
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
Formelmasse 243.91
Reinheit (%) 98%