Learn More
2,4,6-Trichlorbenzonitril, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11459110
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11459110 25 g 25 Gramm
11439110 1 g 1 Gramm
11449110 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459110 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14609.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6575-05-9 | C7H2Cl3N | 206.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6575-05-9
MDL-Nummer MFCD00052711
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trichlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Menge 25 g
Summenformel C7H3ClN2O2
UN-Nummer UN3439
Synonym 6-chloro-2-nitrobenzonitrile, 2-chloro-6-nitro-benzonitrile, 3-chloro-2-cyanonitrobenzene, benzonitrile, 2-chloro-6-nitro, 6-chloro-2-nitrobenzenecarbonitrile, acmc-20anya, pubchem4742, 7-tert-butylisophthalic acid, 2-nitro-6-chlorobenzonitrile, 2-nitro-6-chloro-benzonitrile
InChI-Schlüssel ZHLCARBDIRRRHD-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C#N)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 2-Chlor-6-Nitrobenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 182.56
PubChem CID 81053
Formelmasse 206.46
Reinheit (%) ≥97%