Learn More
2,4,6-Trichlorbenzonitril, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439110
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11439110 1 g 1 Gramm
11449110 5 g -
11459110 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11439110 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14609.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6575-05-9 | C7H2Cl3N | 206.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6575-05-9
MDL-Nummer MFCD00052711
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trichlorobenzonitrile
Schmelzpunkt 80°C to 82°C
Menge 1 g
Summenformel C7H2Cl3N
UN-Nummer UN3439
Synonym benzonitrile, 2,4,6-trichloro, 2,4,6-trichlorobenzenecarbonitrile, pubchem4822, acmc-1b2tu, pgodhcioipodfe-uhfffaoysa
InChI-Schlüssel PGODHCIOIPODFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)C#N)Cl)Cl
IUPAC-Name 2,4,6-trichlorbenzonitril
Molekulargewicht (g/mol) 206.45
PubChem CID 522179
Formelmasse 206.46
Reinheit (%) ≥97%