Learn More
2,4,6-Trichlorbenzoesäure, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15488999
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
Artikelnummer. 15488999
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L14191.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trichlorobenzoic acid
CAS 50-43-1
Schmelzpunkt 162°C to 164°C
Summenformel C7H3Cl3O2
MDL-Nummer MFCD00060699
Menge 5 g
Beilstein 1874127
Synonym benzoic acid, 2,4,6-trichloro, unii-0bwg1hx6ck, 2,4,6-trichlorobenzoicacid, 2,4,6-trichloro-benzoic acid, 0bwg1hx6ck, 2,4,6-trichlorbenzoes, pubchem18496, acmc-209kme, 2,4,6-trichlorobbenzoicacid, ksc270e7f
InChI-Schlüssel RAFFVQBMVYYTQS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=C(C(=C1Cl)C(=O)O)Cl)Cl
IUPAC-Name 2,4,6-trichlorbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 225.449
PubChem CID 5764
Formelmasse 225.46
Reinheit (%) 94%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,6-Trichlorobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2,4,6-Trichlorobenzoic acid