Learn More
2,4,6-Trichlor-5-Methylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15451268
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15451268 5 g 5 Gramm
15461268 250 mg 250 Milligramm
15441268 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451268 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55115.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1780-36-5 | C5H3Cl3N2 | 197.443 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1780-36-5
Summenformel C5H3Cl3N2
Molekulargewicht (g/mol) 197.443
MDL-Nummer MFCD00233525
InChI-Schlüssel VTSWSQGDJQFXHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2,4,6-trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,6-trichloro-5-methyl, 2,4,6-trichlor-5-methylpyrimidin, pubchem7341, acmc-20a0tr, 2,4,6-trichloro-5, ksc179k8l, 2,6-trichloro-5-methylpyrimidine, methyl 2,4,6-trichloropyrimidine, 2,4,6-trichoro-5-methylpyrimidine
PubChem CID 232789
IUPAC-Name 2,4,6-Trichlor-5-Methylpyrimidin
SMILES CC1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Specifications
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trichloro-5-methylpyrimidine
Schmelzpunkt 65°C to 69°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN1759
Formelmasse 197.45
Reinheit (%) 98%