Learn More
2,4,6-Trichlor-5-Methylpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441268
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15441268 1 g 1 Gramm
15461268 250 mg 250 Milligramm
15451268 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441268 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H55115.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1780-36-5 | C5H3Cl3N2 | 197.443 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1780-36-5
Summenformel C5H3Cl3N2
Molekulargewicht (g/mol) 197.443
MDL-Nummer MFCD00233525
InChI-Schlüssel VTSWSQGDJQFXHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2,4,6-trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,6-trichloro-5-methyl, 2,4,6-trichlor-5-methylpyrimidin, pubchem7341, acmc-20a0tr, 2,4,6-trichloro-5, ksc179k8l, 2,6-trichloro-5-methylpyrimidine, methyl 2,4,6-trichloropyrimidine, 2,4,6-trichoro-5-methylpyrimidine
PubChem CID 232789
IUPAC-Name 2,4,6-Trichlor-5-Methylpyrimidin
SMILES CC1=C(N=C(N=C1Cl)Cl)Cl
Specifica
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Trichloro-5-methylpyrimidine
Schmelzpunkt 65°C to 69°C
Menge 1 g
UN-Nummer UN1759
Formelmasse 197.45
Reinheit (%) 98%
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.