Learn More
2,4,6-Tribromophenylacetat, TRC
Artikelnummer. 30456921
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30456921 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30456921 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT7726251G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 607-95-4
Summenformel C8 H5 Br3 O2
Molekulargewicht (g/mol) 372.84
Synonym 2,4,6-Tribromo-phenol 1-Acetate, NSC 404079
IUPAC-Name (2,4,6-Tribromophenyl) Acetat
SMILES CC(=O)Oc1c(Br)cc(Br)cc1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tribromophenyl Acetate
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H5Br3O2/c1-4(12)13-8-6(10)2-5(9)3-7(8)11/h2-3H,1H3
Formelmasse 369.784