Learn More
2,4,6-Tribromphenol, Mikromol™
Beschreibung
2,4,6-Tribromphenol
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4,6-Tribromophenol |
| CAS | 118-79-6 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2,4,6-Tribromophenol |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Summenformel | C6 H3 Br3 O |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | 2,4,6-Tribromophenol, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (EP), Dembrexine Imp. E (EP), Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. E (EP), Phenol, 2,4,6-tribromo-, 1,3,5-Tribromo-2-hydroxybenzene, Bromkal Pur 3, Bromol, Flammex 3BP, NSC 2136, PH 73, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Impurity E, Dembrexine Impurity E |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H |
| SMILES | Oc1c(Br)cc(Br)cc1Br |
| IUPAC-Name | 2,4,6-Tribromphenol |
| Mehr anzeigen |