Learn More
2,4,6-Tribromphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439623
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11439623 250 g 250 Gramm
11429623 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439623 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12424.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 118-79-6 | C6H3Br3O | 330.80 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 118-79-6
Summenformel C6H3Br3O
Molekulargewicht (g/mol) 330.80
MDL-Nummer MFCD00002150
InChI-Schlüssel BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym tribromophenol, bromol, bromkal pur 3, xeroform, phenol, 2,4,6-tribromo, flammex 3bp, unii-ys6k3eu393, ccris 1658, great lakes ph-73, 5175-83-7 bismuth 3+ salt
PubChem CID 1483
ChEBI CHEBI:47696
IUPAC-Name 2,4,6-Tribromphenol
SMILES OC1=C(Br)C=C(Br)C=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tribromophenol
Schmelzpunkt 86°C to 92°C
Dichte 2.55
Siedepunkt 282°C to 290°C (sublimation)
Menge 250 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 776920
Merck Index 14,9613
Formelmasse 330.8
Reinheit (%) 98%