Learn More
2,4,6-Triacetylphloroglucinol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4,6-Triacetylphloroglucinol |
| CAS | 2161-87-7 |
| Summenformel | C12 H12 O6 |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H12O6/c1-4(13)7-10(16)8(5(2)14)12(18)9(6(3)15)11(7)17/h16-18H,1-3H3 |
| SMILES | CC(=O)c1c(O)c(C(=O)C)c(O)c(C(=O)C)c1O |
| IUPAC-Name | 1-(3,5-Diacetyl-2,4,6-triHydroxyphenyl)ethanon |
| Molekulargewicht (g/mol) | 252.22 |
| Formelmasse | 252.0634 |