Learn More
2,4,6-Tri-tert-butylphenol, TRC
Artikelnummer. 30137873
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30137873 10 g 10 Gramm
18061550 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30137873 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT07773510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 732-26-3
Summenformel C18 H30 O
Molekulargewicht (g/mol) 262.43
Synonym Phenol, 2,4,6-tris(1,1-dimethylethyl)-, Phenol, 2,4,6-tri-tert-butyl- (6CI,7CI,8CI), 2,4,6-Tris(1,1-dimethylethyl)phenol, 2,4,6-Tri-t-butylphenol, 2,4,6-Tri-tert-butyl-1-hydroxybenzene, 2,4,6-Tri-tert-butylphenol, 2,4,6-Tris(tert-butyl)phenol, 2,4,6-Tritert-butylphenol, Alkofen B, Antioxidant 333, Antioxidant Q 46, NSC 14459, P 23, P 23 (phenol), TM 02, Tri-tert-butylphenol, Voidox
IUPAC-Name 2,4,6-Tritert-Butylphenol
SMILES CC(C)(C)c1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Tri-tert-butylphenol
Hinweise zur Reinheitsqualität GC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C18H30O/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19)14(11-12)18(7,8)9/h10-11,19H,1-9H3
Formelmasse 262.2297
Reinheit (%) >95%