Learn More
2,4,6-Tri-(2-pyridyl)-1,3,5-triazin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Reagent for the colorimetric determination of iron2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine is used in the spectrophotometric determination of iron. It acts as a tridendate ligand and form coordination complexes with lanthanides and rhodium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Das Reagenz für die kolorimetrische Bestimmung von Eisen-2,4,6-tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazin wird bei der spektrophotometrischen Bestimmung von Eisen verwendet. Es fungiert als Tridendatligand und bildet Koordinationskomplexe mit Lanthaniden und Rhodium.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren. Kühl lagern.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine |
| Schmelzpunkt | 248°C to 252°C |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 282581 |
| Merck Index | 14,9750 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol. |
| IUPAC-Name | tris(Pyridin-2-yl)-1,3,5-triazin |
| Formelmasse | 312.34 |
| Reinheit (%) | 98% |
| Physikalische Form | Crystals or Powder or Crystalline Powder |