Learn More
2,4,6-Collidin, TRC
Artikelnummer. 30368347
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30368347 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30368347 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC640040100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Collidine
CAS 108-75-8
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C8 H11 N
Menge 100 g
Synonym Pyridine, 2,4,6-trimethyl- (8CI, 9CI, ACI), 2,4,6-Trimethylpyridine (ACI), 2,4,6-Collidine, NSC 460, s-Collidine, sym-Collidine, α,γ,α'-Collidine, γ-Collidine
InChI-Formel InChI=1S/C8H11N/c1-6-4-7(2)9-8(3)5-6/h4-5H,1-3H3
SMILES Cc1cc(C)nc(C)c1
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethylpyridin
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
Formelmasse 121.0891
Reinheit (%) >95