Learn More
2,4,6-Collidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11408913
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11408913 500 mL 500 Milliliter
11464100 25 mL 25 Milliliter
11498903 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408913 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11058.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 108-75-8 | C8H11N | 121.18 g/mol
2,4,6-Collidine is used as a tissue fixative for electron microscopy. It is useful in dehydrohalogenation reactions and acts as a solvent for the cleavage of hindered esters by anhydrous lithium iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Collidin wird als Gewebefixierungsmittel für die Elektronenmikroskopie verwendet. Es ist nützlich bei Dehydrohalogenierungsreaktionen und dient als Lösungsmittel für die Spaltung von gehinderten Estern durch wasserfreies Lithiumiodid.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar. Mischbar mit Äther, Methanol, Aceton, Chloroform, Benzol, Toluol und verdünnten Säuren.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 108-75-8
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.18
MDL-Nummer MFCD00006338
InChI-Schlüssel BWZVCCNYKMEVEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6-collidine, gamma-collidine, s-collidine, pyridine, 2,4,6-trimethyl, collidine, sym-collidine, 2,4,6-kollidin, unii-7ie4bk5j5v, 2,4,6-trimethyl-pyridine, .gamma.-collidine
PubChem CID 7953
IUPAC-Name 2,4,6-Trimethylpyridin
SMILES CC1=CC(C)=NC(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,6-Collidine
Schmelzpunkt -43°C
Dichte 0.916
pH 9 to 10
Siedepunkt 171°C to 172°C
Flammpunkt 54°C (129°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.498
Menge 500 mL
UN-Nummer UN1992
Beilstein 107283
Merck Index 14,9718
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water. Miscible with ether,methanol,acetone,chloroform,benzene,toluene and dilute acids.
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 99%