Learn More
2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369295
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11369295 25 g 25 Gramm
11359295 5 g 5 Gramm
11379295 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369295 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16642.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2370-88-9 | C4H12O4Si4 | 236.476 g/mol
Tetramethyl-cyclotetrasiloxane is a good impregnant of photoelectric material. It is used to manufacture of modified siloxane with defined hydrogen content and chain quantity. It is also used in production of silicone polymers and acts as a precursor for the deposition of polysiloxane, cyclic siloxane, silicon dioxide, oxycarbide thin films with low dielectric constant for microelectronics and semiconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tetramethyl-Cyclotetrasiloxan ist ein gutes Imprägniermittel von photoelektrischem Material. Es wird zur Herstellung von modifiziertem Siloxan mit definiertem Wasserstoffgehalt und Kettenmenge verwendet. Es wird auch in der Produktion von Silikonpolymeren verwendet und dient als Vorstufe für die Abscheidung von Polysiloxan, zyklischem Siloxan, Siliziumdioxid und Oxycarbid-Dünnschichten mit niedriger dielektrischer Konstante für Mikroelektronik und Halbleiter.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen und Säuren. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2370-88-9
Summenformel C4H12O4Si4
Molekulargewicht (g/mol) 236.476
MDL-Nummer MFCD00039567
InChI-Schlüssel WZJUBBHODHNQPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, tetramethylcyclotetrasiloxane, tmcts, cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl, 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, 1,2,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-cyclotetrasiloxan, 2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxne, 1,3,5,7-tetramethyl cyclotetrasiloxane
PubChem CID 6327421
IUPAC-Name 2,4,6,8-Tetramethyl-5,7-dioxo-1,3-dioxonium-2,4-disila-6,8-disilanidylcyclooctyl-1,3-dien
SMILES C[Si-]1O[Si-]([O+]=[Si]([O+]=[Si](O1)C)C)C
Spezifikation
Siedepunkt 134°C to 135°C
Chemischer Name oder Material 2,4,6,8-Tetramethylcyclotetrasiloxane
Schmelzpunkt -69°C
Menge 25 g
Flammpunkt 25°C (77°F)
Brechungsindex 1.387
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 0.991
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1787074
Löslichkeitsinformationen Miscible with most organic solvents. Immiscible with water.
Formelmasse 240.51
Reinheit (%) 99%