Learn More
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319305
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11319305 250 g 250 Gramm
11309305 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319305 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L16645.30
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2554-06-5 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane is used as an intermediate in organic synthesis. It is used in the preparation of 4-vinyl-benzoic acid ethyl ester. Further, it is used to prepare styrene derivatives by cross-coupling with aryl bromide in the presence of palladium catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxan wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es wird bei der Herstellung von 4-Vinylbenzoesäureethylester verwendet. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von Styrol-Derivaten verwendet, indem es mit Arylbromid in Gegenwart eines Palladiumkatalysators quergekoppelt wird.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2554-06-5
MDL-Nummer MFCD00040293
Spezifikation
Siedepunkt 110°C (10mmHg)
Chemischer Name oder Material 2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane
Schmelzpunkt -43°C
Menge 250 g
Flammpunkt 112°C (233°F)
Brechungsindex 1.434
Dichte 0.997
Summenformel C9H12O2
Beilstein 1807272
Synonym phenol, 2-ethoxy-4-methyl, 2-ethoxy-p-cresol, methyl creosol, acmc-20anwy, ethoxy-p-cresol, 2-ethoxy-4-methyl-phenol, phenol,2-ethoxy-4-methyl
Löslichkeitsinformationen Miscible with most organic solvents.
InChI-Schlüssel ZWQBCCVEOIYNDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC1=C(C=CC(=C1)C)O
IUPAC-Name 2-Ethoxy-4-methylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 152.19
PubChem CID 75715
Formelmasse 344.67
Reinheit (%) 97%