Learn More
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane is used as an intermediate in organic synthesis. It is used in the preparation of 4-vinyl-benzoic acid ethyl ester. Further, it is used to prepare styrene derivatives by cross-coupling with aryl bromide in the presence of palladium catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxan wird als Zwischenprodukt in der organischen Synthese verwendet. Es wird bei der Herstellung von 4-Vinylbenzoesäureethylester verwendet. Darüber hinaus wird es zur Herstellung von Styrol-Derivaten verwendet, indem es mit Arylbromid in Gegenwart eines Palladiumkatalysators quergekoppelt wird.
Löslichkeit
Mischbar mit den meisten organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen und starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Siedepunkt | 110°C (10mmHg) |
| Chemischer Name oder Material | 2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane |
| Schmelzpunkt | -43°C |
| Menge | 50 g |
| Flammpunkt | 112°C (233°F) |
| Brechungsindex | 1.434 |
| Dichte | 0.997 |
| Summenformel | C12H24O4Si4 |
| Beilstein | 1807272 |
| Synonym | 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetramethyl-2,4,6,8-tetravinyl-1,3,5,7,2,4,6,8-tetraoxatetrasilocane, cyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetraethenyl-2,4,6,8-tetramethyl, 1,3,5,7-tetravinyl-1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, 1,3,5,7-tetramethyl-1,3,5,7-tetravinylcyclotetrasiloxane, 2,4,6,8-tetravinyl-2,4,6,8-tetramethylcyclotetrasiloxane, tetravinyltetramethylcyclotetrasiloxane, s-tetramethyltetravinylcyclotetrasiloxane, unii-3nt606t1vk, cyclotetrasiloxane, tetraethenyltetramethyl |
| Mehr anzeigen |