Learn More
2,4,5-Trimethoxybenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30452621
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30452621 100 mg 100 Milligramm
30449945 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30452621 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT895730100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 490-64-2
Summenformel C10H12O5
Molekulargewicht (g/mol) 212.2
Synonym 3,4,6-Trimethoxybenzoic Acid, Asaronic Acid, Asarylic Acid, Calamonic Acid
IUPAC-Name 2,4,5-Trimethoxybenzoesäure
SMILES COc1cc(OC)c(cc1OC)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5-Trimethoxybenzoic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O5/c1-13-7-5-9(15-3)8(14-2)4-6(7)10(11)12/h4-5H,1-3H3,(H,11,12)
Formelmasse 212.0685