Learn More
2,4,5-Trifluorobensulfonylchlorid, 97 %, Acros Organics
Artikelnummer. 15167422 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15167422
Marke: Thermo Scientific Acros 448880010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 220227-21-4
Summenformel C6H2ClF3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 230.59
InChI-Schlüssel STCZWXXRRTWRSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trifluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,4,5-trifluorobenzenesulphonyl chloride, 2,4,5-trifluorophenyl sulfonyl chloride, 2,4,5-trifluoro-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,4,5-trifluoro, pubchem5179, acmc-209fqs, ksc201o4t, chloro 2,4,5-trifluorophenyl sulfone, 2,4,5-trifluorophenylsulfonyl chloride
PubChem CID 2776979
IUPAC-Name 2,4,5-Trifluorbenzolsulfonyl;Chlorid
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)S(=O)(=O)Cl)F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4, 5-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Dichte 1.6570g/mL
Flammpunkt >100°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel F3C6H2SO2Cl
Menge 1 g
Relative Dichte 1.657
Formelmasse 230.59
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,4,5-Trifluorobenzenesulfonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402-An einem trockenen Ort aufbewahren.