Learn More
2,4,5-Trifluorobenzolboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11387459
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11387459 25 g 25 Gramm
11377459 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387459 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27858.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 247564-72-3 | C6H4BF3O2 | 175.90 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 247564-72-3
Summenformel C6H4BF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 175.90
MDL-Nummer MFCD01863165
InChI-Schlüssel KCHHKNCSISEAAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trifluorophenyl boronic acid, 2,4,5-trifluorobenzeneboronic acid, boronic acid, b-2,4,5-trifluorophenyl, boronic acid, 2,4,5-trifluorophenyl, 2,4,5-trifluorophenylboronicacid, pubchem1787, acmc-1cd74
PubChem CID 2783133
IUPAC-Name (2,4,5-trifluorphenyl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC(F)=C(F)C=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5-Trifluorobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 99°C to 101°C
Menge 25 g
Formelmasse 175.9
Reinheit (%) 97%