Learn More
2,4,5-trifluoro-N'-hydroxybenzenecarboxidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10167042
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10167042 1 g 1 Gramm
10027094 5 g 5 Gramm
10697190 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10167042 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO01290DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 690632-34-9
Summenformel C7H5F3N2O
Molekulargewicht (g/mol) 190.125
MDL-Nummer MFCD06200878
InChI-Schlüssel JWJFTTGUXZRMMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,4,5-trifluoro-n-hydroxy-benzamidine, 2,4,5-trifluoro-n-hydroxybenzimidamide, hydroxyimino 2,4,5-trifluorophenyl methylamine, z-2,4,5-trifluoro-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide
PubChem CID 9582832
IUPAC-Name 2,4,5-Trifluor-N'-hydroxybenzolcarboximidamid
SMILES C1=C(C(=CC(=C1F)F)F)C(=NO)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2, 4, 5-Trifluoro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 190.12
Reinheit (%) 97%