Learn More
2,4,5-trifluoro-N'-hydroxybenzenecarboxidamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2, 4, 5-Trifluoro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 190.12 |
Reinheit (%) | 97% |