Learn More
2,4,5-Trichlorpyrimidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348866
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11348866 5 g 5 Gramm
11338866 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11348866 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19506.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5750-76-5 | C4HCl3N2 | 183.416 g/mol
2,4,5-Trichloropyrimidine is used in the synthesis of potent and selective anaplastic lymphoma kinase (ALK-5) inhibitors, used as an anti-tumor treatment. It is also used in the synthesis of EGFR inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,5-Trichlorpyrimidin wird bei der Synthese von potenten und selektiven anaplastischen Lymphom-Kinase-(ALK-5)-Inhibitoren eingesetzt, die zur Tumorbehandlung eingesetzt werden. Es wird auch bei der Synthese von EGFR-Inhibitoren verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5750-76-5
Summenformel C4HCl3N2
Molekulargewicht (g/mol) 183.416
MDL-Nummer MFCD03788200
InChI-Schlüssel GIKMWFAAEIACRF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5,6-trichloropyrimidine, 2,4,5-trichloro-pyrimidine, trichloropyrimidine, pyrimidine, 2,4,5-trichloro, 2,4,5-trichlorpyrimidin, pubchem5302, zlchem 1349, pyrimidine, trichloro, acmc-209lys, 2,5-trichloropyrimidine
PubChem CID 237259
IUPAC-Name 2,4,5-Trichlorpyrimidin
SMILES C1=C(C(=NC(=N1)Cl)Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5-Trichloropyrimidine
Dichte 1.6
Siedepunkt 84°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.573
Menge 5 g
UN-Nummer UN1760
Beilstein 4449
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 183.43
Reinheit (%) 98%