Learn More
Alfa Aesar™ 2,4,5-Trichlorobenzolsulfonsäure-Kaliumsalz, 90+ %
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4,5-Trichlorobenzenesulfonic acid potassium salt |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Menge | 25 g |
| Empfindlichkeit | Hygroscopic |
| Synonym | potassium 2,4,5-trichlorobenzenesulfonate, benzenesulfonic acid, 2,4,5-trichloro-, potassium salt, 2,4,5-trichlorobenzenesulfonic acid potassium salt, potassium 2,4,5-trichlorobenzenesulphonate, benzenesulfonic acid, 2,4,5-trichloro-, potassium salt 1:1, potassium 2,4,5-trichlorobenzene-1-sulfonate, 2,4,5-trichlorobenzenesulfonic acid, potassium salt, c6h2cl3so3.k, potassium2,4,5-trichlorobenzenesulfonate, potassium ion 2,4,5-trichlorobenzenesulfonate |
| Formelmasse | 299.6 |
| Reinheit (%) | ≥90% |