Learn More
2,4,5,6-Tetrafluorisophthalonitril, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4,5,6-Tetrafluoroisophthalonitrile |
| CAS | 2377-81-3 |
| Summenformel | C8F4N2 |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Tetrafluoroisophthalonitrile, Perfluoroisophthalonitrile |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8F4N2/c9-5-3(1-13)6(10)8(12)7(11)4(5)2-14 |
| SMILES | Fc1c(F)c(C#N)c(F)c(C#N)c1F |
| IUPAC-Name | 2,4,5,6-tetrafluorbenzol-1,3-dicarbonitril |
| Molekulargewicht (g/mol) | 200.09 |
| Formelmasse | 199.9998 |